2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆N₂O₂S₂ Punto di fusione: 128…134 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00085141 CAS Number: 3621-99-6 |