Stampa…
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR25462-1G OR25462-5G
APOSOR25462-1GEA 94.5 EUR
APOSOR25462-1G APOSOR25462-5G
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Formula: C₈H₇NO₂S₄
Peso molecolare: 277,407 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068017
CAS Number: 63033-64-7