Stampa…
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25431-1G OR25431-5G OR25431-25G
APOSOR25431-1GEA 126 EUR
APOSOR25431-1G APOSOR25431-5G APOSOR25431-25G
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Formula: C₅H₉NOS
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052156
CAS Number: 54013-55-7
EINECS: 258-924-7