5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR25339-1G
OR25339-5G
APOSOR25339-1GEA
94.4
EUR
APOSOR25339-1G
APOSOR25339-5G
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Formula:
C₁₀H₈ClNO₂S₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084975 CAS Number: 63031-81-2 |