Stampa…
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 126 EUR
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₈OS₂
Punto di fusione: 147…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052282
CAS Number: 159709-36-1