Stampa…
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR25272-1G OR25272-5G
APOSOR25272-1GEA 80 EUR
APOSOR25272-1G APOSOR25272-5G
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₂O₃S₂
Peso molecolare: 326,474 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085069
CAS Number: 175202-44-5