Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR25269-1G
OR25269-5G
APOSOR25269-1GEA
80
EUR
APOSOR25269-1G
APOSOR25269-5G
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formula:
C₁₄H₁₈O₃S₂ Peso molecolare: 298,421 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00085119 CAS Number: 172516-42-6 |