Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25229-250MG OR25229-1G
APOSOR25229-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR25229-250MG APOSOR25229-1G
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
1-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)propan-1-one hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄ClNO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084951
CAS Number: 1798-83-0