Stampa…
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR25220-10G OR25220-1G OR25220-5G
APOSOR25220-10GEA 316 EUR
APOSOR25220-10G APOSOR25220-1G APOSOR25220-5G
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅NO₄S₃
Peso molecolare: 309,425 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067980
CAS Number: 175202-07-0