Stampa…
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Fornitore: Apollo Scientific
OR25193-10G OR25193-1G OR25193-5G
APOSOR25193-10GEA 346 EUR
APOSOR25193-10G APOSOR25193-1G APOSOR25193-5G
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067953
CAS Number: 20481-33-8