Stampa…
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25187-1G OR25187-5G
APOSOR25187-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25187-1G APOSOR25187-5G
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-amino-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₁NO₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067949
CAS Number: 175201-89-5