Stampa…
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25138-1G OR25138-5G
APOSOR25138-1GEA 154 EUR
APOSOR25138-1G APOSOR25138-5G
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(phenylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₄S₂
Peso molecolare: 283,323 g/mol
Punto di fusione: 163…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067913
CAS Number: 175201-59-9