Stampa…
S-Methylisothiourea hydroiodide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25052-1G OR25052-25G OR25052-5G
APOSOR25052-1GEA 21.9 EUR
APOSOR25052-1G APOSOR25052-25G APOSOR25052-5G
S-Methylisothiourea hydroiodide
S-Methylisothiourea hydroiodide
Formula: C₂H₆N₂S·HI
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00035598
CAS Number: 4338-95-8