Stampa…
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR25044-1G OR25044-250MG OR25044-500MG
APOSOR25044-1GEA 207 EUR
APOSOR25044-1G APOSOR25044-250MG APOSOR25044-500MG
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
5-Chloro-4-methoxythiophene-3-carbonyl chloride
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso molecolare: 211,066 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068000
CAS Number: 175137-49-2