Stampa…
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25042-1G OR25042-250MG OR25042-5G
APOSOR25042-1GEA 24.8 EUR
APOSOR25042-1G APOSOR25042-250MG APOSOR25042-5G
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
2-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-ethoxyacrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃S
Peso molecolare: 271,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067998
CAS Number: 32083-27-5