1,1'-Hexamethylenebis[5-(2-ethylhex-1-yl)]biguanide dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Has a antibacterial, antiplaque properties against Streptococcus mutans, Actinomyces ciscosus, and Actinomyces naesludii.
Formula:
C₂₆H₅₆N₁₀·2ClH Punto di fusione: 220…224 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00082369 CAS Number: 1715-30-6 |