Stampa…
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR2499-1G OR2499-50MG OR2499-250MG OR2499-500MG
APOSOR2499-1GEA 481 EUR
APOSOR2499-1G APOSOR2499-50MG APOSOR2499-250MG APOSOR2499-500MG
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
3-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₃
Peso molecolare: 248,278 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05862615
CAS Number: 896516-75-9