1-Methylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₃NO₂·ClH Punto di fusione: 203…206 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01570459 CAS Number: 25271-35-6 |