Stampa…
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-1-yl)propan-1-ol, 1-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propane
OR24928-10G OR24928-25G OR24928-5G
APOSOR24928-10GEA 111 EUR
APOSOR24928-10G APOSOR24928-25G APOSOR24928-5G
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine 97%
1-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine
Formula: C₈H₁₇NO
Peso molecolare: 143,227 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C (0,5 mm Hg)
Densità: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 97,8 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023781
CAS Number: 104-58-5