Stampa…
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR24874-1G OR24874-5G
APOSOR24874-1GEA 72.5 EUR
APOSOR24874-1G APOSOR24874-5G
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(9H-Fluoren-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Formula: C₁₆H₁₂N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00806357
CAS Number: 299438-56-5