4-[(1,1-Dioxidothiomorpholin-4-yl)methyl]benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₅NO₄S Punto di fusione: 222…223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03086503 CAS Number: 465514-21-0 |