Stampa…
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24368-1G OR24368-5G OR24368-10G
APOSOR24368-1GEA 352 EUR
APOSOR24368-1G APOSOR24368-5G APOSOR24368-10G
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Methyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]butanoate
Formula: C₈H₁₄O₄S
Peso molecolare: 206,259 g/mol
Punto di ebollizione: 106…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205191
CAS Number: 78648-41-6