Stampa…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24348-100MG OR24348-250MG OR24348-500MG
APOSOR24348-100MGEA 186 EUR
APOSOR24348-100MG APOSOR24348-250MG APOSOR24348-500MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
5-Chloropyrazolo[1,5-a]thieno[2,3-e]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄ClN₃O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00206489
CAS Number: 680210-93-9