Stampa…
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24340-1G OR24340-5G
APOSOR24340-1GEA 72.7 EUR
APOSOR24340-1G APOSOR24340-5G
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Ethyl 2-amino-4-propylpyrimidicne-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 209,245 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052079
CAS Number: 127957-83-9