Stampa…
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24335-1G OR24335-250MG
APOSOR24335-1GEA 198 EUR
APOSOR24335-1G APOSOR24335-250MG
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
2-[(5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]aniline
Formula: C₁₃H₁₁N₃S₂
Peso molecolare: 273,377 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00110570
CAS Number: 175137-24-3