Stampa…
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR24319-25G OR24319-5G
APOSOR24319-25GEA 310 EUR
APOSOR24319-25G APOSOR24319-5G
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClO₂S
Peso molecolare: 190,647 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052072
CAS Number: 175137-11-8