4-Chloro-1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₅ClN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01570117 CAS Number: 680210-85-9 |