Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00068163 CAS Number: 175137-03-8 |