Stampa…
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2419-1G OR2419-500MG OR2419-5G
APOSOR2419-1GEA 0 EUR
APOSOR2419-1G APOSOR2419-500MG APOSOR2419-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazine
2,4-Dichlorophenylhydrazine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 91…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00044514
CAS Number: 13123-92-7