Stampa…
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR24172-1MG OR24172-5MG OR24172-10MG OR24172-50MG OR24172-100MG
APOSOR24172-1MGEA 94.5 EUR
APOSOR24172-1MG APOSOR24172-5MG APOSOR24172-10MG APOSOR24172-50MG APOSOR24172-100MG
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde oxime
Formula: C₆H₈ClN₃O
Peso molecolare: 173,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00121970
CAS Number: 590410-59-6