Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Amino-2-thioxoethyl)nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)ethanethioamide
OR24109-10G OR24109-1G OR24109-250MG
APOSOR24109-10GEA 518 EUR
APOSOR24109-10G APOSOR24109-1G APOSOR24109-250MG
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
2-(4-Nitrophenyl)thioacetamide
Formula: C₈H₈N₂O₂S
Peso molecolare: 196,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00278445
CAS Number: 76254-70-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III