5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2408-1G
OR2408-250MG
APOSOR2408-1GEA
812
EUR
APOSOR2408-1G
APOSOR2408-250MG
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula:
C₂₁H₂₅N₃S Punto di fusione: 224…227 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00207958 CAS Number: 261761-26-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |