Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Carboxy-1-(4-chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole, 4-Chloro-(4-carboxy-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzene
OR23945-1G OR23945-250MG OR23945-5G
APOSOR23945-1GEA 49.5 EUR
APOSOR23945-1G APOSOR23945-250MG APOSOR23945-5G
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 236,654 g/mol
Punto di fusione: 209…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566260
CAS Number: 187998-35-2