Stampa…
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2386-1G OR2386-5G
APOSOR2386-1GEA 58 EUR
APOSOR2386-1G APOSOR2386-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate 98+%
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hydrate
Formula: C₇H₅ClO₃·xH₂O
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798116
CAS Number: 440123-65-9