Stampa…
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23731-50MG OR23731-1G OR23731-250MG
APOSOR23731-50MGEA 14.7 EUR
APOSOR23731-50MG APOSOR23731-1G APOSOR23731-250MG
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
2-(1-Methylhydrazino)-3-nitropyridine
Formula: C₆H₈N₄O₂
Peso molecolare: 168,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052235
CAS Number: 30963-12-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III