Stampa…
4,5-Dimethyloctane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2373-1G OR2373-5G OR2373-250MG
APOSOR2373-1GEA 186 EUR
APOSOR2373-1G APOSOR2373-5G APOSOR2373-250MG
4,5-Dimethyloctane
4,5-Dimethyloctane
Formula: C₁₀H₂₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038381
CAS Number: 15869-96-2
UN: 3295
ADR: 3,III