Stampa…
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23652-1G OR23652-250MG
APOSOR23652-1GEA 484 EUR
APOSOR23652-1G APOSOR23652-250MG
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
2-Bromo-N-[4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetamide
Formula: C₁₁H₈BrClN₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00113279
CAS Number: 448224-88-2