Stampa…
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR23402-1G OR23402-250MG
APOSOR23402-1GEA 91.6 EUR
APOSOR23402-1G APOSOR23402-250MG
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
1-(Benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Formula: C₁₀H₇BrO₂
Peso molecolare: 239,065 g/mol
Punto di fusione: 136…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407369
CAS Number: 187657-92-7
UN: 3261
ADR: 8,III