2-(4-Morpholino)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₃NO₃ Punto di fusione: 151…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00527976 CAS Number: 42106-48-9 |