Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-sulphonyl chloride, 3-(Chlorosulphonyl)-2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole
Formula:
C₉H₁₂ClNO₄S Punto di fusione: 150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407326 CAS Number: 368869-88-9 UN: 3261 ADR: 8,III |