Stampa…
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR23356-1G OR23356-5G
APOSOR23356-1GEA 223 EUR
APOSOR23356-1G APOSOR23356-5G
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086144
CAS Number: 107073-28-9