Stampa…
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Pyrrol-1-ylbenzyl bromide
OR23350-1G OR23350-250MG
APOSOR23350-1GEA 216 EUR
APOSOR23350-1G APOSOR23350-250MG
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
1-[3-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrrole
Formula: C₁₁H₁₀BrN
Peso molecolare: 236,108 g/mol
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086141
CAS Number: 112596-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III