Stampa…
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23349-10G OR23349-1G OR23349-250MG
APOSOR23349-10GEA 902 EUR
APOSOR23349-10G APOSOR23349-1G APOSOR23349-250MG
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO
Peso molecolare: 171,195 g/mol
Punto di fusione: 54…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086140
CAS Number: 129747-77-9