Stampa…
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23346-250MG OR23346-1G
APOSOR23346-250MGEA 145 EUR
APOSOR23346-250MG APOSOR23346-1G
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)isoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₇N₃O₃S
Punto di fusione: 224…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126302
CAS Number: 263385-59-7