Stampa…
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Chlorocarbonyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 48.1 EUR
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClNO₂
Peso molecolare: 221,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03086121
CAS Number: 91182-77-3
UN: 3261
ADR: 8,III