Stampa…
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Carboxy-4-methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole, 4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)thiazole-5-carboxylic acid, 2-(5-Carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)pyrazine
OR23325-1G OR23325-250MG OR23325-5G
APOSOR23325-1GEA 190 EUR
APOSOR23325-1G APOSOR23325-250MG APOSOR23325-5G
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂S
Peso molecolare: 221,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111662
CAS Number: 216959-92-1