Stampa…
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23322-1G OR23322-10G
APOSOR23322-1GEA 152 EUR
APOSOR23322-1G APOSOR23322-10G
5-Iodo-2-phenoxypyridine
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Formula: C₁₁H₈INO
Peso molecolare: 297,092 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681952
CAS Number: 352018-92-9