Stampa…
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Chlorosulphonyl)-2-phenoxypyridine
OR23318-1G OR23318-250MG
APOSOR23318-1GEA 306 EUR
APOSOR23318-1G APOSOR23318-250MG
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
6-Phenoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₈ClNO₃S
Peso molecolare: 269,704 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681949
CAS Number: 368869-91-4
UN: 3261
ADR: 8,III