Stampa…
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR23292-1G OR23292-250MG OR23292-500MG
APOSOR23292-1GEA 314 EUR
APOSOR23292-1G APOSOR23292-250MG APOSOR23292-500MG
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇N₃S
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681939
CAS Number: 352018-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III