Stampa…
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1H-pyrazole, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR23290-1G OR23290-250MG
APOSOR23290-1GEA 53.9 EUR
APOSOR23290-1G APOSOR23290-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₇ClN₂O₂S
Peso molecolare: 242,682 g/mol
Punto di fusione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02681937
CAS Number: 18336-39-5
UN: 3261
ADR: 8,III